Learn More
1,1-Cyclopropandicarbonsäure-Monomethylester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425550
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425550 5 g 5 Gramm
11415550 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425550 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25828.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 113020-21-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1-Cyclopropanedicarbonsäure-Monomethylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113020-21-6
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.126
MDL-Nummer MFCD06800496
InChI-Schlüssel IZYOHLOUZVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid, methyl ester, 1-methoxycarbonylcyclopropanecarboxylic acid, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid-1-methyl ester, 1-methoxycarbonyl cyclopropanecarboxylicacid, acmc-1c7y7, methyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1-methoxycarbonylcyclopropane carboxylic acid
PubChem CID 13861823
IUPAC-Name 1-Methoxycarbonylcyclopropan-1-carbonsäure
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid monomethyl ester
Schmelzpunkt 50°C to 57°C
Siedepunkt 85°C to 87°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 97%