Learn More
1,1-Di(Methylthio)-2-Nitroeth-1-en, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10797115 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10797115 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00308EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Di(methylthio)-2-nitroeth-1-ene
CAS 13623-94-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C4H7NO2S2
Strukturformel O2NCH=C(SCH3)2
MDL-Nummer MFCD00010443
Menge 10 g
Synonym 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
InChI-Schlüssel NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
IUPAC-Name 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethen
Molekulargewicht (g/mol) 165.225
PubChem CID 83623
Formelmasse 165.24
Reinheit (%) 97%