Learn More
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexan, 50% Lösung in Mineralöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582802 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10582802
Marke: Thermo Scientific Acros 361312500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3006-86-8 | C14H28O4 | 260.374 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 50% Solution in Mineral Oil
CAS 3006-86-8
CAS Min. % 49.0
CAS Max. % 51.0
Summenformel C14H28O4
MDL-Nummer MFCD00084800
Beilstein 07, III, 30
Dichte 0.9500g/mL
Synonym 1,1-bis tert-butylperoxy cyclohexane, 1,1-di tert-butylperoxy cyclohexane, unii-jk62j3e3q4, 1,1-bis t-butylperoxy cyclohexane, peroxide, 1,1'-cyclohexylidenebis 2-1,1-dimethylethyl, perhexa-c, cyclohexylidenebis tert-butyl peroxide, peroxide, cyclohexylidenebis 1,1-dimethylethyl, 1,1-di t-butylperoxy-cyclohexane
InChI-Schlüssel HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
IUPAC-Name 1,1-Bis(tert-butylperoxy)cyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 260.374
PubChem CID 76359
Formelmasse 260.37
Reinheit (%) 49 to 51%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig