Learn More
1,1-Dibrom-3,3,3-trifluoraceton, TRC
Artikelnummer. 30375592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375592 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4261501G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
CAS 431-67-4
Summenformel C3 H Br2 F3 O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br
IUPAC-Name 3,3-Dibrom-1,1,1-Trifluorpropan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 269.84
Formelmasse 267.8346