Learn More
n-Butyllithium, 2.5-M-Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10030462 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
800 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10030462 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
16243861 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10181852 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10030462 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213351000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.80 €
    59.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 6.15 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-72-8
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00009414
InChI-Schlüssel MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyllithium
Namenshinweis 2.5M Solution in Hexanes
Schmelzpunkt -95.0°C
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 60.0°C to 80.0°C
Flammpunkt −21°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Li
Menge 100 mL
Fieser 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Relative Dichte 0.69
IUPAC-Name butyllithium
Formelmasse 64.06
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.