Learn More
1,1-Dichlor-2-Phenylcyclopropan, 97 %
Artikelnummer. 11435003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435003 5 g 5 Gramm
11445003 25 g 25 Gramm
11455003 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435003 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12279.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2415-80-7
Summenformel C9H8Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 187.063
MDL-Nummer MFCD00001272
InChI-Schlüssel WLWFQGXZIDYWQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dichlorocyclopropyl benzene, 1,1-dichloro-2-phenylcyclopropane, 2,2-dichlorocyclopropyl-benzene, benzene, 2,2-dichlorocyclopropyl, cyclopropane, 1,1-dichloro, 2-phenyl, pubchem18679, acmc-1clka, ksc491m2n, wlwfqgxzidywqf-uhfffaoysa, 2,2-dichloro-cyclopropyl-benzene
PubChem CID 95349
IUPAC-Name (2,2-Dichlorcyclopropyl)benzol
SMILES C1C(C1(Cl)Cl)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane
Dichte 1.208
Siedepunkt 105°C to 106°C (12 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 5 g
Beilstein 1860351
Formelmasse 187.07
Reinheit (%) 97%