Learn More
1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyaniniodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15454137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31540.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 605-91-4 | C25H25IN2 | 480.39 g/mol
The fluorescence decay time of pinacyanol (1,1?-diethyl-2,2?-carbocyanine) iodide has been measured in the temperature range 95-225 K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Fluoreszenzzerfallszeit von Pinacyanol(1,1′-diethyl-2,2′-carbocyanin)iodid wurde im Temperaturbereich von 95 bis 225 K gemessen
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-91-4
Summenformel C25H25IN2
Molekulargewicht (g/mol) 480.39
MDL-Nummer MFCD00011975
InChI-Schlüssel QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbocyanine, pinacyanole, pinacyanol iodide, sensitol red, pinacyanol, eastman kodak 622, quinaldine blue, dsstox_cid_26576, dsstox_rid_81735, dsstox_gsid_46576
PubChem CID 5709754
ChEBI CHEBI:52218
SMILES [I-].CCN1C(=CC=CC2=CC=C3C=CC=CC3=[N+]2CC)C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine iodide
Schmelzpunkt >250°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
IUPAC-Name (2Z)-1-Ethyl-2-[(Z)-3-(1-Ethylchinolin-1-ium-2-yl)Prop-2-Enyliden]Chinolin;Iod
Formelmasse 480.38
Reinheit (%) 96%