Learn More
1,1'-Diethyl-2,2'-cyaniniodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10035940 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10035940 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10035940 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 407255000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,1′-Diethyl-2,2′-cyanine iodide
Namenshinweis 99%
CAS 977-96-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 273°C
Farbe Rot bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C23H23IN2
MDL-Nummer MFCD00011971
Menge 500 mg
Beilstein 23, II, 267
Synonym decynium 22
InChI-Schlüssel GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
IUPAC-Name (2Z)-1-Ethyl-2-[(1-Ethylchinolin-1-ium-2-yl)Methyliden]Chinolin;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 454.34
PubChem CID 71299759
ChEBI CHEBI:37993
Formelmasse 454.34
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1``-Diethyl-2,2``-cyanine iodide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.