Learn More
1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyaninbromid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445207
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15445207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32481.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19764-88-6
Summenformel C25H25BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 433.393
MDL-Nummer MFCD06409816
InChI-Schlüssel QRRYUUHAKZXUIQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 102601750
IUPAC-Name (4Z)-1-Ethyl-4-[(Z)-3-(1-Ethylchinolin-1-ium-4-yl)Prop-2-Enyliden]Chinolin;Bromid
SMILES CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine bromide
Menge 250 mg
Formelmasse 433.39
Reinheit (%) 96%