Learn More
1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyaniniodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052712
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4727-50-8
C25H25IN2
480.393
MFCD00011970
CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
cryptocyanin, cryptocyanine, kryptocyanin, kryptocyanine, cryptocyanine iodide, kryptocyanine iodide, 1,1'-diethylquino-4-carbocyanine iodide, cryptocyanine o.a. 2, 1,4'-carbocyanine iodide, 1,4'-quinocarbocyanine iodide
16219292
CHEBI:51502
(4E)-1-Ethyl-4-[(Z)-3-(1-Ethylchinolin-1-ium-4-yl)Prop-2-Enyliden]Chinolin;Iodid
CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[I-]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
4727-50-8
C25H25IN2
480.393
MFCD00011970
CEJANLKHJMMNQB-UHFFFAOYSA-M
cryptocyanin, cryptocyanine, kryptocyanin, kryptocyanine, cryptocyanine iodide, kryptocyanine iodide, 1,1'-diethylquino-4-carbocyanine iodide, cryptocyanine o.a. 2, 1,4'-carbocyanine iodide, 1,4'-quinocarbocyanine iodide
16219292
CHEBI:51502
(4E)-1-Ethyl-4-[(Z)-3-(1-Ethylchinolin-1-ium-4-yl)Prop-2-Enyliden]Chinolin;Iodid
CCN1C=CC(=CC=CC2=CC=[N+](C3=CC=CC=C23)CC)C4=CC=CC=C41.[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1'-Diethyl-4,4'-carbocyanine iodide
Schmelzpunkt 250°C to 253°C
Farbe Grün
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 480.38
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver