Learn More
(1,1-Dimethoxyethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472018
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472018 25 g 25 Gramm
15462018 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55696.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4316-35-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4316-35-2
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00075617
InChI-Schlüssel XKSUVRWJZCEYQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethoxyethyl benzene, acetophenone dimethyl acetal, benzene, 1,1-dimethoxyethyl, dimethoxyphenylethane, acmc-20aprm, acetophenone dimethyl ketal, acetophenone, dimethyl acetal
PubChem CID 78008
IUPAC-Name 1,1-dimethoxyethylbenzol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1,1-Dimethoxyethyl)benzene
Farbe Farblos
Dichte 1.008 g/mL
Siedepunkt 95°C to 98°C (12 mmHg)
Flammpunkt 67°C (153°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 25 g
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig