Learn More
1,1-Mercaptoethylamin Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411211 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411211 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11411211 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215780580
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid, weißes Pulver
  • Es findet in verschiedenen medizinischen Anwendungen Verwendung, wie zum Beispiel beim polyzystischen Ovarialsyndrom, der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung und Diabetes mellitus Typ 2.
  • Es kann auch die Gewichtszunahme bei Personen verringern, die atypische Antipsychotika einnehmen. 1,1-Dimethylbiguanidhydrochlorid ist ein geeignetes Biguanidmittel, das in einer Studie verwendet wurde, um seine Rolle bei der Verbesserung der Sekretion von aktiven Glukagon-ähnlichen Peptiden-1 (GLP-1)-Plasmaspiegeln zu untersuchen.
  • 1,1-Dimethylbiguanid, Hydrochlorid (Metformin) ist ein biguanidantihyperglykämisches Mittel. 1,1-Dimethylbiguanidhydrochlorid (Metformin) ist eine starke Base.
  • Es bildet gut definierte Salze und verfügt über eine hervorragende Koordinationskapazität mit Übergangsmetallen und bildet stark gefärbte zweizähnige Chelatkomplexe.
  • Metformin (MET) gibt es in verschiedenen Formen: diprotoniert (H2MET)2+ in stark saurer Lösung, monoprotoniert (HMET)+ in schwacher Säure, MET in neutraler und deprotonierter (MET) in starker Alkalilösung. Es handelt sich um ein orales Antidiabetikum.
  • Die Pharmakokinetik von Metformin wurde untersucht. Die Bestimmung von Metformin im menschlichen Plasma wurde mit einer einfachen HPLC-UV-Methode beschrieben. Es wurde berichtet, dass [5]-Metformin zur Erhöhung des aktiven Glucagon-ähnlichen Peptids-1 (GLP-1) im Plasma beim Menschen führt
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-70-4
Summenformel C4H12ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 165.63
MDL-Nummer MFCD00012582
InChI-Schlüssel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14219
IUPAC-Name Wasserstoff-1-[(Diaminomethyliden)amino]-N,N-dimethylmethanimidamid-chlorid
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Schmelzpunkt 214 °C bis 224 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (100 mg/ml – klare, farblose Lösung), 95 % Ethanol; unlöslich in Ether, Aceton oder Chloroform.
Formelmasse 165.6
Physikalische Form Pulver