Learn More
1,1-Dimethylethyl Nitrite (~90%), TRC
Artikelnummer. 30384196
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30384196 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30384196
Marke: Toronto Research Chemicals TRCD47473025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethylethyl Nitrite
CAS 540-80-7
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C4 H9 N O2
Menge 25 g
Synonym Nitrous acid, 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid, tert-butyl ester (8CI), tert-Butyl nitrite (6CI,7CI), 1,1-Dimethylethyl nitrite, α,α-Dimethylethyl nitrite, Nitrous acid 1,1-dimethylethyl ester, Nitrous acid tert-butyl ester, tert-Butyl nitrite
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)ON=O
IUPAC-Name tert-butyl nitrite
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.0633
Reinheit (%) >95