Learn More
1,1-Dimethylguanidinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30378733
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378733 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD459963100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethylguanidine Sulfate
CAS 598-65-2
Summenformel 2(C3H9N3) . H2SO4
Menge 100 mg
Synonym N,N-Dimethylguanidine Hemisulfate, N,N-Dimethylguanidine Sulfate (2:1), N,N-Dimethylguanidinium Sulfate (2:1), N1,N1-Dimethylguanidine Sulfate (2:1)
InChI-Formel InChI=1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-6(2)3(4)5;1-5(2,3)4/h2*1-2H3,(H3,4,5);(H2,1,2,3,4)
SMILES CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 1,1-Dimethylguanidin;schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 272.32
Formelmasse 272.1267