Learn More
1,1-Dimethyloxiran, TRC
Artikelnummer. 30369786
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369786 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47906550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethyloxirane
CAS 558-30-5
Summenformel C4H8O
Menge 50 g
Synonym alpha,alpha-Dimethylethylene Oxide, 2-Epoxy-2-methyl-propane, 1,2-Epoxy-2-methylpropane, 1,2-Epoxyisobutane, 1,2-Isobutylene Oxide, 2,2-Dimethyloxirane, 2-Methyl-1,2-epoxypropane, 2-Methyl-1-propene oxide, 2-Methyl-1-propenoxide, 2-Methylpropylene oxide, Isobutene Oxide, Isobutylene Epoxide, Isobutylene Oxide, NSC 24249
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CO1
IUPAC-Name 2,2-Dimethyloxiran
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Formelmasse 72.0575