Learn More
1,1-Dimethylpropargylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470268 5 g 5 Gramm
15480268 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53448.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1-Dimethylpropargylamin wird als ein Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2978-58-7
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.134
MDL-Nummer MFCD00008052
InChI-Schlüssel VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
PubChem CID 76319
IUPAC-Name 2-Methylbut-3-yn-2-amin
SMILES CC(C)(C#C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethylpropargylamine
Dichte 0.79
Siedepunkt 79°C to 80°C
Flammpunkt 2°C (36°F)
Brechungsindex 1.4237
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 95%