Learn More
1,1-Dimethylpropargylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,1-Dimethylpropargylamin wird als ein Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Dimethylpropargylamine |
| Dichte | 0.79 |
| Siedepunkt | 79°C to 80°C |
| Flammpunkt | 2°C (36°F) |
| Brechungsindex | 1.4237 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2733 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
| Formelmasse | 83.13 |
| Mehr anzeigen |