Learn More
1,1'-[Disulfandiylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropan-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidin-2-carbonsäure] Säure (Captoprildisulfid), Mikromol™
Artikelnummer. 18063150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18063150 25 mg 25 Milligramm
18030070 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18063150 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0067.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,1'-[Disulfandiylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropan-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidin-2-carbonsäure] Säure (Captoprildisulfid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Captopril Disulfide
CAS 64806-05-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Captopril Disulfide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H28 N2 O6 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Captopril Imp. A (EP), Captopril Disulfide, 1,1'-[Disulfanediylbis-[(2S)-2-methyl-1-oxopropane-3,1-diyl]]-bis[(2S)-pyrrolidine-2-carboxylic] Acid, SQ-14551, Captopril Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1
SMILES C[C@H](CSSC[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-1-[(2S)-3-[[(2S)-3-[(2S)-2-Carboxypyrrolidin-1-yl]-2-methyl-3-oxopropyl]disulfanyl]-2-methylpropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 432.55
Menge 25 mg
Formelmasse 432,1389 g/mol