Learn More
1,1'-Ferrocendimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10280453 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10280453 5 g 5 Gramm
10402873 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10280453 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382250050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1291-48-1
Summenformel C12H14FeO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.09
MDL-Nummer MFCD02091688
Synonym ferrocene derivatives, 1,1'-bis hydroxymethyl ferrocen, 1,1'-ferrocenedimethanol, 1,1 inverted exclamation marka-ferrocenedimethanol
SMILES [Fe].OCc1cccc1.OCc1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1′-Ferrocenedimethanol
Schmelzpunkt 106.0°C to 109.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 246.09
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1'-Ferrocenedimethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /