Learn More
1-(1-Naphthyl)-2-(Trimethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432358
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55953.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104784-51-2 | C15H16Si | 224.378 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104784-51-2
Summenformel C15H16Si
Molekulargewicht (g/mol) 224.378
MDL-Nummer MFCD04039886
InChI-Schlüssel WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl-2-trimethylsilyl acetylene, trimethyl 2-naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl 2-naphthalen-1-yl ethynyl silane, 1-naphthylethynyl trimethylsilane, 1-trimethylsilylethynyl naphthalene, 1-trimethylsilyl ethynyl naphthalene, trimethyl naphthalen-1-ylethynyl silane, trimethyl naphthalen-1-yl ethynyl silane, trimethylnaphthalen-1-ylethynylsilane
PubChem CID 4438232
IUPAC-Name Trimethyl(2-naphthalin-1-ylethynyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Dichte 0.968 g/mL
Siedepunkt 292°C to 293°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 1 g
Formelmasse 224.38
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest