Learn More
1-(-Naphthyl)ethylamin,1-naphthyl)ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(1-Naphthyl)ethylamine |
| Dichte | 1.0630g/mL |
| Siedepunkt | 156°C (15.0 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Relative Dichte | 1.063 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
| Formelmasse | 171.24 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-(1-Naphthyl)ethylamine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.