Learn More
1-(-Naphthyl)ethylamin,1-naphthyl)ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4812535 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15224834 5 g 5 Gramm
15144805 25 g 25 Gramm
15234834 100 g -
3 options
Artikelnummer. 15224834
Marke: Thermo Scientific Acros 450570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 42882-31-5 | C12H13N | 171.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42882-31-5
Summenformel C12H13N
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym +/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
PubChem CID 98089
IUPAC-Name 1-Naphthalen-1-ylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dichte 1.0630g/mL
Siedepunkt 156°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.063
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.