Learn More
1-(1-Naphthyl)-piperazin Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042313
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15454539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62097.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • 5-HT1-Serotonin-Rezeptor-Agonist
  • 5-HT2-Serotonin-Rezeptor-Antagonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104113-71-5
Summenformel C14H17ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 248.754
MDL-Nummer MFCD00055161
InChI-Schlüssel ZYVYPNZFOCZLEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl piperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl piperazine hydrochloride, naphthylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-ylpiperazine hydrochloride, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hydrochloride, piperazine,1-1-naphthalenyl, zlchem 1062, 1-1-naphthyl piperazine hcl, 1-naphthalen-1-yl-piperazine hcl salt, n-1-naphthyl piperazine hydrochloride
PubChem CID 2737391
IUPAC-Name 1-Naphthalen-1-ylpiperazin;Hydrochlorid
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyl)piperazine hydrochloride
Farbe Violett
Menge 1 g
Formelmasse 248.75
Physikalische Form Fest