missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropan, Mikromol™

Artikelnummer. 30051632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051632 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30051632 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0043.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropan
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
CAS 2461-42-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-(1-Naphthyloxy)-2,3-epoxypropane
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O2/c1-2-6-12-10(4-1)5-3-7-13(12)15-9-11-8-14-11/h1-7,11H,8-9H2
SMILES C(Oc1cccc2ccccc12)C3CO3
IUPAC-Name 2-(Naphthalin-1-yloxymethyl)oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 200.23
Menge 100 mg
Formelmasse 200.0837 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.