Learn More
1,1'-Oxalyldiimidazol, Technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11956271 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11956271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439620050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kopplungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1′-Oxalyldiimidazole
CAS 18637-83-7
Schmelzpunkt 114.0°C to 117.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Summenformel C8H6N4O2
MDL-Nummer MFCD00043067
Menge 5 g
Synonym 1,1'-oxalyldiimidazole, 1,2-di 1h-imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1h-imidazole, 1,1'-1,2-dioxo-1,2-ethanediyl bis, oxalic acid diimidazolide, 1,2-di imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, bis imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1,1-oxalyldiimidazole, acmc-1cacg, 1,1'-oxalyl-diimidazol, 1,1'-oxalyldi 1h-imidazole
InChI-Schlüssel ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(N1C=CN=C1)C(=O)N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1,2-Di(Imidazol-1-yl)Ethan-1,2-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 190.16
PubChem CID 100439
Formelmasse 190.16
Reinheit (%) ≥80.0%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1'-Oxalyldiimidazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.