Learn More
1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-oxidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30417471
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417471 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO84683525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride
CAS 2514708-84-8
Summenformel C11H14ClN3O2S
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c15-14(7-5-12-6-8-14)11-9-3-1-2-4-10(9)17(16)13-11;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES O=S1N=C(N2(CCNCC2)=O)C3=C1C=CC=C3.Cl
IUPAC-Name 1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-oxidhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 287.77
Formelmasse 287.05