Learn More
1-(1-Pyrenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15244764 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15244764 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449290010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Pyrenyl)ethanol
CAS 65954-42-9
Schmelzpunkt 111.0°C to 113.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C18H14O
Menge 1 g
Synonym 1-1-pyrenyl ethanol, 1-hydroxyethylpyrene, alpha-methyl-1-pyrenemethanol, 1-1-hydroxyethyl pyrene, ccris 7293, 1-pyrenemethanol, alpha-methyl, 1-pyren-1-yl ethanol, 1-pyrenylethan-1-ol, 4-06-00-05012 beilstein handbook reference
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel LFCWFVPSUMBNQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C1=C2C=CC3=CC=CC4=C3C2=C(C=C4)C=C1)O
IUPAC-Name 1-Pyren-1-ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
PubChem CID 119118
Formelmasse 246.31
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke