Learn More
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443867 5 g 5 Gramm
15433867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30087.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102368-13-8 | C11H8N2O2S | 232.26 g/mol
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone is used in the preparation of thio-analogs of thioureas, sulforaphane and 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. It is involved in the preparation of norbiotinamine and its reactive derivatives such as isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1′-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridon wird bei der Herstellung von Thio-Analoga von Thiourea, Sulforaphan und 2-Furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanatchromen-4-on verwendet. Es ist an der Herstellung von Norbiotinamin und seinen reaktiven Derivaten wie Isothiocyanaten beteiligt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102368-13-8
Summenformel C11H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.26
MDL-Nummer MFCD00075238
InChI-Schlüssel KXMMNJQMGILZDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 853162
IUPAC-Name 1-(2-Oxopyridin-1-Carbothioyl)Pyridin-2-on
SMILES O=C1C=CC=CN1C(=S)N1C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Schmelzpunkt 163°C to 166°C
Menge 5 g
Synonym 1,1'-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonylbis pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 1,1'-carbonothioylbis, 2 1h-pyridinone,1,1'-carbonothioylbis, 1-2-oxopyridine-1-carbothioyl pyridin-2-one, acmc-20a80d, 1,1'-thiocarbonyldi-2-pyridone, 1,1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonyldi-2 2h-pyridone, 1,'1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone
Formelmasse 232.26
Reinheit (%) 95%