Learn More
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10686372 10 g Glasflasche 10 Gramm
15750819 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10686372
Marke: Thermo Scientific Acros 168480100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6160-65-2
Summenformel C7H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
MDL-Nummer MFCD00005289
InChI-Schlüssel RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
PubChem CID 80264
IUPAC-Name Di(Imidazol-1-yl)Methanthion
SMILES S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96.0°C to 103.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Fieser 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,1'-Thiocarbonylbis(imidazole)