Learn More
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, tech 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole is used as a reagent for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride. It is also used to deoxygenate carboxylic monosaccharide analogues. Further, it is a useful reagent involved in biochemical synthesis. In addition to this, it is used to prepare 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazole by reacting with 4,4'-dimethoxy-benzhydrol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,1′-Thiocarbonyldiimidazol wird als Reagenz für die Desoxygenierung von Alkoholen mit Tributylzin-Hydrid und Diolen mit Lithium-Aluminium-Hydrid verwendet. Es wird auch zur Desoxygenierung von carboxylischen Monosaccharid-Analoga verwendet. Darüber hinaus ist es ein nützliches Reagenz, das an der biochemischen Synthese beteiligt ist. Außerdem wird es verwendet, um 1-[Bis-(4-methoxyphenyl)-methyl]-1H-imidazol durch Reaktion mit 4,4′-Dimethoxybenzhydrol herzustellen.
Löslichkeit
Löslich in Terahydrofuran, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole |
| Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
| Prozentgehaltsbereich | 0.95 |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 609349 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in terahydrofuran,toluene and dichloromethane. |
| Formelmasse | 178.22 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |