Learn More
1,10-Decandiol, TRC
Artikelnummer. 30349970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349970 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD226340100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Decanediol
CAS 112-47-0
Summenformel C10 H22 O2
Menge 100 g
Synonym 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol
InChI-Formel InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCO
IUPAC-Name Decan-1,10-diol
Molekulargewicht (g/mol) 174.28
Formelmasse 174.162