Learn More
1,10-Decanedithiol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347526
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347526
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11064.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1191-67-9 | C10H22S2 | 206.41 g/mol
1,10-Decanedithiol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Decandithiol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-67-9
Summenformel C10H22S2
Molekulargewicht (g/mol) 206.41
MDL-Nummer MFCD00022095
InChI-Schlüssel UOQACRNTVQWTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-decanedithiol, 1,10-dimercaptodecane, acmc-1bvry, 1,10-didecyl mercaptan, decamethylene dimercaptan
PubChem CID 14494
IUPAC-Name Decan-1,10-dithiol
SMILES SCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Decanedithiol
Schmelzpunkt ∼17°C
Dichte 0.95
Siedepunkt 171°C to 172°C (0.5 mmHg)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.499
Menge 5 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1738606
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.41
Reinheit (%) 95%