Learn More
1,10-Diaminodecane, TRC
Artikelnummer. 30378933
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378933 500 mg 500 Milligramm
30376852 250 mg -
30376541 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493628500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-25-3
Summenformel C10H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.31
Synonym 1,10-Decamethylenediamine, 1,10-Decylenediamine, 1,10-Diamino-n-decane, 1,10-Diaminodecane, 1,6-Decanediamine, Decamethylenediamine, Fentamine HP 102, NCI 10400, NSC 10400
IUPAC-Name decane-1,10-diamine
SMILES NCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Diaminodecane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Formelmasse 172.1939