Learn More
1,10-Dibromdecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10132810
Marke: Thermo Scientific Acros 112781000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4101-68-2
Summenformel C10H20Br2
Molekulargewicht (g/mol) 300.08
MDL-Nummer MFCD00000222
InChI-Schlüssel GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC-Name 1,10-Dibromdecan
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 10-Dibromodecane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 25°C to 30°C
Farbe Beige bis Braun
Dichte 1.3400g/mL
Siedepunkt 160°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)10Br
Brechungsindex 1.4912
Menge 100 mL
Beilstein 01, I, 64
Relative Dichte 1.34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 300.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt