Learn More
1,10-Dibromdecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10617763 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10386220 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10132810 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10617763 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112785000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4101-68-2
Summenformel C10H20Br2
Molekulargewicht (g/mol) 300.08
MDL-Nummer MFCD00000222
InChI-Schlüssel GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC-Name 1,10-Dibromdecan
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 10-Dibromodecane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 25°C to 30°C
Farbe Beige bis Braun
Dichte 1.3400g/mL
Siedepunkt 160°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)10Br
Brechungsindex 1.4912
Menge 500 mL
Beilstein 01, I, 64
Relative Dichte 1.34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 300.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt