Learn More
1,10-Diiododecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439732
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439732 250 g -
11419732 10 g 10 Gramm
11429732 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439732 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10803.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16355-92-3 | C10H20I2 | 394.079 g/mol
1,10-Diiododecane is used as an alkylating agent in the synthesis of symmetrical and unsymmetrical bis-cryptophanes and as a crosslinking reagent for tetrabutylammonium polygalacturonic acid. it is also used to produce decane at temperature of 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Diioddecan wird als Alkylierungsmittel bei der Synthese von symmetrischen und unsymmetrischen Bis-cryptophanen und als Vernetzungsreagenz für Tetrabutylammonium-polygalacturonsäure verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Decan bei einer Temperatur von 20 °C verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16355-92-3
Summenformel C10H20I2
Molekulargewicht (g/mol) 394.079
MDL-Nummer MFCD00001086
InChI-Schlüssel CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85378
IUPAC-Name 1,10-Diiododecan
SMILES C(CCCCCI)CCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Diiododecane
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Dichte 2.35
Siedepunkt 197°C to 200°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 g
Beilstein 1738614
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym decamethylene diiodide, decane, 1,10-diiodo, 1,10-diiododecan, pubchem3844, acmc-1btxk, decane,1,10-diiodo, 1,10-diiododecane
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 394.08
Reinheit (%) 97%