Learn More
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15525186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15525186 1 g 1 Gramm
15535186 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15525186
Marke: Thermo Scientific Acros 456080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27318-90-7 | C12H6N2O2 | 210.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27318-90-7
Summenformel C12H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.19
MDL-Nummer MFCD00014473
InChI-Schlüssel KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10 phenanthroline-5,6-dione, 1 10-phenanthroline-5 6-dione 97, pyridino 3,2-h quinoline-5,6-dione, phen-5,6-dione, pubchem16755, acmc-209gwd, d0jh7c, phox31, ksc204s8l, 1,2-dione-based compound, 17
PubChem CID 72810
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin-5,6-Dion
SMILES O=C1C(=O)C2=CC=CN=C2C2=NC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Schmelzpunkt 257.0°C to 258.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 210.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.