Learn More
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498106 50 g 50 Gramm
11488106 10 g 10 Gramm
11408116 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11498106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14140.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.46 €
    225.65 € / 50 Gramm
    Sparen 52.81 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
1,10-Phenanthroline monohydrate is useful to study the DNA-protein interactions due to its nuclease activity. It is used as a redox indicator and reagent for spectrophotometric assay of silver. It acts as a chelating ligand for the determination of Fe, Pd and V. It also acts as a matrix metalloproteinase inhibitor. It is a photometric reagent for iron, which forms a red chelate with ferrous (iron II) ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthrolin-Monohydrat ist aufgrund seiner Nukleaseaktivität nützlich, um die DNA-Protein-Interaktionen zu untersuchen. Es wird als Redox-Indikator und Reagenz für den spektrophotometrischen Assay von Silber verwendet. Es fungiert als Chelatligand für die Bestimmung von Fe, Pd und V. Es dient auch als Matrix-Metalloproteinase-Inhibitor. Es ist ein photometrisches Reagenz für Eisen, das ein rotes Chelat mit Eisen(II)-Ion bildet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Methanol. Schwer löslich in Wasser und Benzol.
Hinweise
Die Arbeitslösungen von 1,10-Phenanthrolin-Monohydrat können bei gekühlten Temperaturen für einige Tage stabil sein. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5144-89-8
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
MDL-Nummer MFCD00149973
InChI-Schlüssel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline monohydrate
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4008096
Merck Index 14,7214
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone and methanol. Slightly soluble in water and benzene.
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolinhydrat
Formelmasse 198.23 (180.21 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%