Learn More
1,10-Phenanthroplin, Monohydrat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528824 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528824 10 g Weithalsflasche Braunglas 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15528824 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. T17002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthrolin, Monohydrat
CAS 5144-89-8
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Summenformel C12H10N2O
MDL-Nummer MFCD00149973
Menge 10 g
Synonym 1,10-Phenanthrolinhydrat, 1,10-Phenanthrolin-Monohydrat, O-Phenanthrolinmonohydrat, 1,10-Phenanthrolin, 4,5-Phenanthrolin-Monohydrat, 1,10-Phenanthropin, Monohydrat, 1,10-Phenanthrolineo-Phenanthrolin, 1, 10-Phenanthropoin-Monohydrat, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
InChI-Schlüssel PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
PubChem CID 21226
Formelmasse 198.22
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz