Learn More
1,10-Phenanthrolin, TRC
Artikelnummer. 30423933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423933 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423933 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29504010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline
CAS 66-71-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H8 N2
Menge 10 g
Synonym 1,10-o-Phenanthroline, 11,10-Phenanthroline, 4,5-Diazaphenanthrene, Activ-8, NSC 203545, o-Phenanthroline, TS 20, TS 20 (amine), β-Phenanthroline
InChI-Formel InChI=1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
SMILES c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
Formelmasse 180.0687
Reinheit (%) >95