Learn More
1,11-Diaminoundecan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,11-Diaminoundecane |
| CAS | 822-08-2 |
| Summenformel | C11H26N2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,11-Undecamethylenediamine, NSC 59818, Undecamethylenediamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H26N2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-13H2 |
| SMILES | NCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-Name | Undecan-1,11-diamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.34 |
| Formelmasse | 186.2096 |