Learn More
1,11-Undecandicarbonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 1,11-Undecanedicarboxylic acid |
| CAS | 505-52-2 |
| Schmelzpunkt | 112.0°C to 114.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Summenformel | C13H24O4 |
| Strukturformel | HO2C(CH2)11CO2H |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 02,731 |
| Synonym | brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1,11-Undecanedicarboxylic acid
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.