Learn More
1,11-Undecanedicarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30012309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012309 5 g 5 Gramm
30003233 10 g 10 Gramm
30006199 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU7876655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-52-2
Summenformel C13H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.33
Synonym 1,13-Tridecanedioic Acid, Brassylic Acid, NSC 9498, α,ω-Tridecanedioic Acid, ω-Carboxylauric Acid;
IUPAC-Name Tridecandiosäure
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,11-Undecanedicarboxylic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H24O4/c14-12(15)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13(16)17/h1-11H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formelmasse 244.1675