Learn More
1,12-Dibromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494777
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494777 25 g 25 Gramm
11484777 5 g 5 Gramm
11404787 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21254.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3344-70-5 | C12H24Br2 | 328.132 g/mol
1,12-Dibromododecane, is used as an organic chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,12-Dibromdodecan wird als organisches chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol - nahezu transparent.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen. Stabil. Brennbar. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3344-70-5
Summenformel C12H24Br2
Molekulargewicht (g/mol) 328.132
MDL-Nummer MFCD00000226
InChI-Schlüssel ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
PubChem CID 18766
IUPAC-Name 1,12-Dibromdodecan
SMILES C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,12-Dibromododecane
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 215°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1742763
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol- almost transparency.
Formelmasse 328.13
Reinheit (%) 98%