Learn More
1,12-Dodecanedioic-2,2,11,11-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dodecanedioic Acid-2,2,11,11-D4 |
| CAS | 97543-02-7 |
| Summenformel | C12 D4 H18 O4 |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Dodecanedioic-2,2,11,11-d4 acid (9 CI), 1,12-Dodecanedioic-2,2,11,11-d4 Acid, Dodecanedioic Acid-2,2,11,11-D4, 1,10-Decanedicarboxylic-1,1,10,10-d4 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2,11,11-tetradeuteriododecanedioic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.3253 |
| Formelmasse | 234.1769 g/mol |
| Mehr anzeigen |