Learn More
1,12-Dodecandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026718
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11379789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22885.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5675-51-4 | C12H26O2 | 202.34 g/mol
1,12-Dodecanediol is used in the polyester polyols for polyurethanes, coatings and inks, adhesives, lastomers, polyesters and co polyesters, polymer cross linkers, pharmaceutical intermediates, fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,12-Dodecanediol wird in Polyester-Polyolen zur Herstellung von Polyurethanen, Beschichtungen und Farben, Klebstoffen, Lastomeren, Polyestern und Co-Polyestern, Polymervernetzern, pharmazeutischen Zwischenprodukten und Duftstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und warmem Ether. Nicht löslich in Wasser und Petrolether.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5675-51-4
Summenformel C12H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.34
MDL-Nummer MFCD00004755
InChI-Schlüssel GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanediol, dodecamethylene glycol, chembl17440, 1,12-dihydroxy dodecane, 1,12-dodecandiol, 1,12-dodecane diol, acmc-1ambo, 1,12-dihydroxydodecane, ksc270c5h
PubChem CID 79758
IUPAC-Name Dodecan-1,12-diol
SMILES OCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,12-Dodecanediol
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Siedepunkt 188°C to 190°C (12 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1742760
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and warm ether. Insoluble in water and petroleum ether.
Formelmasse 202.34
Reinheit (%) 99%