Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll-Dichtungsring für Graphit-/Vespel™ Anschlüsse
Artikelnummer. 12756348
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
12756348 1.6 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12756348 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 072653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.35 €
    62.62 € / 1 Stück
    Sparen 20.73 €
    24% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus 15 % Graphit und 85 % Vespel
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Bildet eine feste Verbindung mit der Kapillarsäule
Spezifikation
Typ Graphit Vespel Dichtungsring 1/16 Zoll x 3.2 mm x 2 mm
Länge (metrisch) 2 mm
Breite (metrisch) 3.2 mm
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm