Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ 1-16K gekühlte Labor-Mikrozentrifuge
Erleichtert die Arbeit im Labor. Sigma Laborzentrifugen 1-16K sind gekühlte Labormikrozentrifugen mit einem ergonomischen Design.
3860.00 € - 4802.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1.5/2.2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 15,000 U/min |
Geräuschpegel | 58 dB |
Temperaturbereich | 4 °C |
Zertifizierung/Konformität | IEC 61010-, RoHS-konform |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15378939
|
Sigma Laborzentrifugen™
10030 |
220/240 V, 50/60 Hz | PP-Rotor |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
13425135
|
Sigma Laborzentrifugen™
1003090 |
220/240 V, 50/60 Hz | Aluminiumrotor |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 24 x 1.5/2.2 ml
- Vorkühlung von Rotoren im Stillstand, FCKW-freies Kühlmittel (R134 a)
- Max. Drehzahl 15,000 U/min (20.627g)
- Garantiert 4 °C bei maximaler Drehzahl
- 2 Beschleunigungs-/Verzögerungskurven
- Speicherung der Einstellungen des letzten Laufs
- Edelstahlschale
- Notentriegelung des Deckels
- Motorbetriebene Deckelverriegelung, automatische Deckelöffnung
- Wartungsfreier bürstenloser Antriebsmotor
- Drehzahlregler
- Fenster im Deckel für externe Drehzahlkontrolle
- Hergestellt gemäß IEC 61010, RoHS-konform
Spezifikation
24 x 1.5/2.2 ml | |
58 dB | |
IEC 61010-, RoHS-konform | |
220/240 V, 50/60 Hz | |
660 mm | |
200 bis 15000 U/min | |
15/13 s | |
10 Programme |
15,000 U/min | |
4 °C | |
1-16K gekühlte Mikrozentrifuge | |
25.9 Zoll | |
460 W | |
Ja | |
10 s bis 99 min und 59 s | |
1-16K gekühlte Mikrozentrifuge |