Learn More
1-(1 H-Pyrazol-5-yl)ethan-1-one Hydrochlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10692263 1 g 1 Gramm
10689715 5 g 5 Gramm
10496862 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692263 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB05355DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-40-4
Summenformel C5H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.574
MDL-Nummer MFCD00204160
InChI-Schlüssel MTFWBEDWXAHBNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1h-pyrazol-5-yl ethan-1-one hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 1-2h-pyrazol-3-yl ethanone hydrochloride, 5-acetyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole, chloride, 3-acetylpyrazole hydrochloride, 5-acetylpyrazole hydrochloride, 1-1h-pyrazol-5-yl-1-ethanone hydrochloride, 1-1h-pyrazole-5-yl ethan-1-one hydrochloride
PubChem CID 2799623
IUPAC-Name 1-(1H-Pyrazol-5-yl)ethanon;hydrochlorid
SMILES CC(=O)C1=CC=NN1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.58
Reinheit (%) 95%