Learn More
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanolhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30463709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463709 4 x 25 mg -
30052652 25 mg 25 Milligramm
17943886 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463709 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0393.0800254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanolhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
CAS 130198-05-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H23 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP), Venlafaxine Imp. C (EP), 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity C as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
IUPAC-Name 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 285.81
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 285,1496 g/mol